Tisk…
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53542-1G PC53542-250MG
APOSPC53542-1GEA 5760 CZK
APOSPC53542-1G APOSPC53542-250MG
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11193641
CAS číslo: 1028757-83-6