Tisk…
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53540-250MG PC53540-1G
APOSPC53540-250MGEA 5360 CZK
APOSPC53540-250MG APOSPC53540-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₅H₃ClF₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436599
CAS číslo: 1480-66-6