Tisk…
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro(4-fluorobenzyl)borate, Potassium Trifluoro[(4-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53536-1G PC53536-5G
APOSPC53536-1GEA 2400 CZK
APOSPC53536-1G APOSPC53536-5G
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₄·K
MW: 216.025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112715
CAS číslo: 1494466-28-2