Tisk…
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53535-1G PC53535-250MG PC53535-100MG
APOSPC53535-1GEA 17390 CZK
APOSPC53535-1G APOSPC53535-250MG APOSPC53535-100MG
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00751556
CAS číslo: 14818-55-4