Tisk…
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-((2-Fluorobenzyl)thio)acetic acid
PC53534-250MG PC53534-100MG
APOSPC53534-250MGEA 0 CZK
APOSPC53534-250MG APOSPC53534-100MG
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂S
MW: 200.23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09809971
CAS číslo: 180044-55-7