2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53532-1G
PC53532-250MG
PC53532-100MG
APOSPC53532-1GEA
13260
CZK
APOSPC53532-1G
APOSPC53532-250MG
APOSPC53532-100MG
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Vzorec:
C₉H₈ClFO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05815052 CAS číslo: 714260-38-5 |