4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC53531-1G
PC53531-250MG
PC53531-100MG
APOSPC53531-1GEA
18650
CZK
APOSPC53531-1G
APOSPC53531-250MG
APOSPC53531-100MG
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₇ClFNO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24328298 CAS číslo: 1443292-54-3 UN: 1759 ADR: 8,III |