Tisk…
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53530-1G PC53530-250MG PC53530-100MG
APOSPC53530-1GEA 17390 CZK
APOSPC53530-1G APOSPC53530-250MG APOSPC53530-100MG
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClFNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24328309
CAS číslo: 1548330-46-6
UN: 1759
ADR: 8,III