Tisk…
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53529-1G PC53529-250MG PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA 18650 CZK
APOSPC53529-1G APOSPC53529-250MG APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClFNO₄S
MW: 281,688 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24328322
CAS číslo: 1557249-94-1
UN: 1759
ADR: 8,III