Tisk…
1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53528-250MG PC53528-100MG PC53528-25MG
APOSPC53528-250MGEA 18520 CZK
APOSPC53528-250MG APOSPC53528-100MG APOSPC53528-25MG
1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene, tech
1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene
Vzorec: C₉H₁₀BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16316875
CAS číslo: 1225544-80-8