Tisk…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53527-100MG PC53527-250MG PC53527-500MG PC53527-25MG
APOSPC53527-100MGEA 7510 CZK
APOSPC53527-100MG APOSPC53527-250MG APOSPC53527-500MG APOSPC53527-25MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21601592
CAS číslo: 1365941-75-8
UN: 1759
ADR: 8 III