Tisk…
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53525-1G PC53525-250MG PC53525-100MG
APOSPC53525-1GEA 0 CZK
APOSPC53525-1G APOSPC53525-250MG APOSPC53525-100MG
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₈ClFO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18838355
CAS číslo: 1291488-79-3
UN: 1759
ADR: 8,III