Tisk…
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53524-1G PC53524-250MG PC53524-50MG
APOSPC53524-1GEA 15110 CZK
APOSPC53524-1G APOSPC53524-250MG APOSPC53524-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
MW: 233.667 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29067351
CAS číslo: 1858241-03-8