Tisk…
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53523-1G PC53523-250MG PC53523-50MG
APOSPC53523-1GEA 20500 CZK
APOSPC53523-1G APOSPC53523-250MG APOSPC53523-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30492328
CAS číslo: 2149591-12-6