Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53522-1G PC53522-250MG PC53522-100MG
APOSPC53522-1GEA 34720 CZK
APOSPC53522-1G APOSPC53522-250MG APOSPC53522-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₇FN₂·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30492327
CAS číslo: 2149602-34-4