Tisk…
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 2150 CZK
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698533
CAS číslo: 1166820-46-7