Tisk…
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53515-1G PC53515-250MG
APOSPC53515-1GEA 24570 CZK
APOSPC53515-1G APOSPC53515-250MG
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28554709
CAS číslo: 1781061-07-1