Tisk…
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53513-1G PC53513-250MG PC53513-5G
APOSPC53513-1GEA 7870 CZK
APOSPC53513-1G APOSPC53513-250MG APOSPC53513-5G
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30534485
CAS číslo: 2090453-52-2