Tisk…
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53511-1G PC53511-250MG
APOSPC53511-1GEA 14680 CZK
APOSPC53511-1G APOSPC53511-250MG
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₉FO₂S
MW: 188,219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00865310
CAS číslo: 2924-67-6