Tisk…
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535092-100MG PC535092-250MG
APOSPC535092-100MGEA 1780 CZK
APOSPC535092-100MG APOSPC535092-250MG
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine
Vzorec: C₉H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374041
CAS číslo: 1213126-25-0