Tisk…
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 14780 CZK
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₃INO
MW: 337.465 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28753341
CAS číslo: 1805237-24-4