Tisk…
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535085-1G PC535085-250MG
APOSPC535085-1GEA 4240 CZK
APOSPC535085-1G APOSPC535085-250MG
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₉H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14654077
CAS číslo: 881189-74-8