Tisk…
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535084-250MG PC535084-1G
APOSPC535084-250MGEA 2820 CZK
APOSPC535084-250MG APOSPC535084-1G
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
6-Fluoro-2,2'-bipyridine
Vzorec: C₁₀H₇FN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22576117
CAS číslo: 1223063-81-7