Tisk…
7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535083-100MG PC535083-250MG PC535083-1G
APOSPC535083-100MGEA 1660 CZK
APOSPC535083-100MG APOSPC535083-250MG APOSPC535083-1G
7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
7,8-Difluorochroman-4-amine
Vzorec: C₉H₉F₂NO
MW: 185,171 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07374042
CAS číslo: 886762-83-0