Tisk…
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535082-100MG PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA 787 CZK
APOSPC535082-100MG APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08236762
CAS číslo: 82060-91-1