Tisk…
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-6-Fluoroindan-1-one
PC535080-100MG PC535080-250MG
APOSPC535080-100MGEA 622 CZK
APOSPC535080-100MG APOSPC535080-250MG
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one
Vzorec: C₉H₆ClFO
MW: 184,595 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038173
CAS číslo: 166250-01-7