Tisk…
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53508-1G PC53508-250MG PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA 4960 CZK
APOSPC53508-1G APOSPC53508-250MG APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉FO₄S
MW: 232.229 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27578943
CAS číslo: 1820716-37-7