Tisk…
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535079-100MG PC535079-250MG
APOSPC535079-100MGEA 2030 CZK
APOSPC535079-100MG APOSPC535079-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₈H₈FNO·ClH
MW: 189,615 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24435222
CAS číslo: 2102408-57-9