Tisk…
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535078-1G PC535078-250MG
APOSPC535078-1GEA 4200 CZK
APOSPC535078-1G APOSPC535078-250MG
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20661151
CAS číslo: 1312556-72-1