Tisk…
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535077-1G PC535077-250MG
APOSPC535077-1GEA 3810 CZK
APOSPC535077-1G APOSPC535077-250MG
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one
Vzorec: C₈H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526615
CAS číslo: 1260903-30-7