Tisk…
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 4200 CZK
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869190
CAS číslo: 1146291-81-7