Tisk…
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535075-100MG PC535075-250MG
APOSPC535075-100MGEA 3060 CZK
APOSPC535075-100MG APOSPC535075-250MG
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇FN₂O
MW: 166.152 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11007884
CAS číslo: 1082041-57-3