Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 3640 CZK
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18879656
CAS číslo: 161957-47-7