Tisk…
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535073-100MG PC535073-250MG
APOSPC535073-100MGEA 1820 CZK
APOSPC535073-100MG APOSPC535073-250MG
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Vzorec: C₈H₆BFO₃
MW: 179,941 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18383019
CAS číslo: 473416-33-0