Tisk…
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535072-100MG PC535072-250MG
APOSPC535072-100MGEA 2070 CZK
APOSPC535072-100MG APOSPC535072-250MG
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-2-ol
Vzorec: C₁₀H₇FO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18412124
CAS číslo: 13101-83-2