8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535071-250MG
PC535071-1G
APOSPC535071-250MGEA
1330
CZK
APOSPC535071-250MG
APOSPC535071-1G
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Vzorec:
C₉H₆BrFN₂O MW: 257,059 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD27996279 CAS číslo: 1352717-91-9 |