Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535066-250MG
PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA
2860
CZK
APOSPC535066-250MG
APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₆H₅FO₂S MW: 160,166 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11618006 CAS číslo: 32431-75-7 |