Tisk…
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535065-1G PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA 5060 CZK
APOSPC535065-1G APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅FS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18207210
CAS číslo: 205055-10-3