5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535063-1G
PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA
4600
CZK
APOSPC535063-1G
APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Vzorec:
C₅H₄ClFN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22547000 CAS číslo: 1393574-54-3 |