Tisk…
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 14320 CZK
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂FN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16619134
CAS číslo: 3833-57-6