Tisk…
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535060-1G PC535060-250MG PC535060-5G
APOSPC535060-1GEA 2730 CZK
APOSPC535060-1G APOSPC535060-250MG APOSPC535060-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30342404
CAS číslo: 1799792-28-1