3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535059-100MG
PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA
7610
CZK
APOSPC535059-100MG
APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Vzorec:
C₇H₅BrF₃N·BrH Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD29760335 CAS číslo: 1384972-85-3 |