Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 1490 CZK
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189065
CAS číslo: 1060802-41-6