Tisk…
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535056-250MG PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA 7250 CZK
APOSPC535056-250MG APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834785
CAS číslo: 1060801-92-4