Tisk…
3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535053-100MG PC535053-250MG
APOSPC535053-100MGEA 5390 CZK
APOSPC535053-100MG APOSPC535053-250MG
3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
3,4-Difluoropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄F₂N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28722270
CAS číslo: 1804379-06-3