Tisk…
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 5100 CZK
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19687060
CAS číslo: 1146614-40-5