Tisk…
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535049-100MG PC535049-250MG
APOSPC535049-100MGEA 1580 CZK
APOSPC535049-100MG APOSPC535049-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28368857
CAS číslo: 1379457-78-9