Tisk…
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 3150 CZK
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606206
CAS číslo: 1228898-19-8