Tisk…
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535047-1G PC535047-250MG
APOSPC535047-1GEA 992 CZK
APOSPC535047-1G APOSPC535047-250MG
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₆FNS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22543684
CAS číslo: 210992-56-6