Tisk…
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535045-100MG PC535045-250MG
APOSPC535045-100MGEA 2240 CZK
APOSPC535045-100MG APOSPC535045-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅ClFNO
MW: 161,561 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16610381
CAS číslo: 1227572-96-4